Documentos Principais
ALD00625
Sigma-Aldrich
PSIO
Sinônimo(s):
(2S,3aS,6R,7aS)-3a-Methyl-2-((4-bromophenyl)thio)-6-(prop-2-yl)hexahydrobenzo[d][1,3,2]oxathiaphosphole 2-oxide
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 3.179,00
1 G
R$ 4.435,00
R$ 3.179,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 3.179,00
1 G
R$ 4.435,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H22BrO2PS2
Número CAS:
Peso molecular:
421.35
Código UNSPSC:
12141909
NACRES:
NA.22
R$ 3.179,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H](O[P@](S2)(SC3=CC=C(Br)C=C3)=O)C1
InChI
1S/C16H22BrO2PS2/c1-11(2)12-8-9-16(3)15(10-12)19-20(18,22-16)21-14-6-4-13(17)5-7-14/h4-7,11-12,15H,8-10H2,1-3H3/t12-,15+,16+,20?/m1/s1
chave InChI
FECFSGBUDPGGDZ-UMXMUBITSA-N
Aplicação
PSIO is a P(V) reagent developed by the Baran Lab as a part of the Ψ platform, used in the direct phosphorylation of alcohols. This reagent is scalable and easy to use under mild conditions, and is functional for a broad substrate scope, including many alcohols that are challenging to otherwise activate.
Learn more about PI and PSI reagents
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
PI and PSI reagents are a platform of phosphate-based reagents for phosphorylation and phosphothiolation of nucleotides and peptides developed by the Baran lab.