Documentos
924555
Sigma-Aldrich
Dimethyl phosphate
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H7O4P
Número CAS:
Peso molecular:
126.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
liquid
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C2H7O4P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3,(H,3,4)
chave InChI
KKUKTXOBAWVSHC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3