Documentos Principais
ALD00615
Sigma-Aldrich
Ethyl (S,E)-2-((mesitylsulfinyl)imino)acetate
≥95%
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 3.249,00
R$ 3.249,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 3.249,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H17NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
267.34
Número MDL:
NACRES:
NA.22
R$ 3.249,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(\N=C\C(=O)OCC)c1c(cc(cc1C)C)C
InChI
1S/C13H17NO3S/c1-5-17-12(15)8-14-18(16)13-10(3)6-9(2)7-11(13)4/h6-8H,5H2,1-4H3/b14-8+
chave InChI
OUMNTVUUJPMNPJ-RIYZIHGNSA-N
Aplicação
Ethyl (S,E)-2-((mesitylsulfinyl)imino)acetate is a chiral glyoxylate-derived sulfinimine reagent used for the synthesis of optically pure amino acids through a decarboxylative radical cross-coupling reaction.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Shengyang Ni et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(44), 14560-14565 (2018-09-14)
The direct union of primary, secondary, and tertiary carboxylic acids with a chiral glyoxylate-derived sulfinimine provides rapid access into a variety of enantiomerically pure α-amino acids (>85 examples). Characterized by operational simplicity, this radical-based reaction enables the modular assembly of