Documentos Principais
ALD00212
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzenesulfonyl fluoride
95% (GC)
Sinônimo(s):
3-Bromobenzenesulfonyl fluoride
Selecione um tamanho
1 G
R$ 941,00
R$ 941,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 941,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4BrFO2S
Número CAS:
Peso molecular:
239.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 941,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95% (GC)
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
índice de refração
n/D 1.5392
densidade
1.7355 at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=CC=CC(Br)=C1)(F)=O
InChI
1S/C6H4BrFO2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
chave InChI
LELPUBDFQNSHLE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)