Documentos Principais
ALD00190
Sigma-Aldrich
2-Cyanobenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4FNO2S
Número CAS:
Peso molecular:
185.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pf
84-89 °C
cadeia de caracteres SMILES
FS(C1=C(C#N)C=CC=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H4FNO2S/c8-12(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
chave InChI
QUTDICSOQYSJEE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.