Documentos Principais
136387
Sigma-Aldrich
4-(Fluorosulfonyl)benzoyl chloride
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
p-(Fluorosulfonyl)benzoyl chloride
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.728,00
R$ 1.728,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.728,00
About This Item
Fórmula linear:
FSO2C6H4COCl
Número CAS:
Peso molecular:
222.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.728,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
adequação da reação
reaction type: click chemistry
p.e.
96-97 °C/0.7 mmHg (lit.)
pf
46-48 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
FS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO3S/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)13(9,11)12/h1-4H
chave InChI
JMTAYFNTRRLWQG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-(Fluorosulfonyl)benzoyl chloride was used as reagent in the synthesis of irreversible adenosine A1 antagonist 8-cyclopentyl-3-N-[3-((3-(4-fluorosulphonyl)benzoyl)-oxy)-propyl]-1-N-propyl-xanthine[1].
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
J E van Muijlwijk-Koezen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(6), 815-818 (2001-03-30)
A new preparative synthetic route for the irreversible adenosine A1 antagonist 8-cyclopentyl-3-N-[3-((3-(4-fluorosulphonyl)benzoyl)-oxy)-propyl]-1-N-propyl-xanthine (FSCPX, 1) is described. The availability of ample amounts of the irreversible antagonist FSCPX allowed us to use FSCPX as a research tool for adenosine A1 receptors in