Documentos Principais
ALD00160
Sigma-Aldrich
2-Thiophenesulfonyl fluoride
95%
Sinônimo(s):
2-Thiophenesulfonyl fluoride
Selecione um tamanho
1 G
R$ 953,00
R$ 953,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 953,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H3FO2S2
Número CAS:
Peso molecular:
166.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 953,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
índice de refração
n/D 1.509
densidade
1.437 at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=CC=CS1)(F)=O
InChI
1S/C4H3FO2S2/c5-9(6,7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
chave InChI
NYJIUCJXMLNPHU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
223.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
106.11 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)