Documentos Principais
ALD00034
Sigma-Aldrich
(S)-tert-Butyl 1-(chloromethyl)-5-hydroxy-1H-benzo[e]indole-3(2H)-carboxylate
95% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-Boc-seco-CBI
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 500,00
R$ 500,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 500,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H20ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
333.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 500,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -89.0, c = 0.05% in chloroform
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C2C(C=CC=C2)=C3C(N(C(OC(C)(C)C)=O)C[C@H]3CCl)=C1
InChI
1S/C18H20ClNO3/c1-18(2,3)23-17(22)20-10-11(9-19)16-13-7-5-4-6-12(13)15(21)8-14(16)20/h4-8,11,21H,9-10H2,1-3H3/t11-/m1/s1
chave InChI
DGPQGWRHSMFTSW-LLVKDONJSA-N
Aplicação
N-Boc-CBI best used as its seco precursor (seco-N-Boc-CBI) is a simple alkylation subunit analog of that found in the naturally occurring antitumor agents the duocarmycins, yatakemycin, and CC-1065, which act by sequence selective DNA alkylation.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.