Documentos
A9028
Sigma-Aldrich
3-Morpholinopropylamine
Liquid
Sinônimo(s):
4-(3-Aminopropyl)morpholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H16N2O
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Beilstein:
105104
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4761 (lit.)
pb
224 °C (lit.)
pf
−15 °C (lit.)
densidade
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-8H2
chave InChI
UIKUBYKUYUSRSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
210.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter