Documentos
A59603
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-iodobenzoic acid
97%
Sinônimo(s):
5-Iodoanthranilic acid
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(I)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
263.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder, crystals or chunks
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
yellow to brown
pf
219-221 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(I)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6INO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
chave InChI
GOLGILSVWFKZRQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
DL-Tryptophan ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T3300
DL-Tryptophan
L-Metionina BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sigma-Aldrich
64319
L-Metionina