Merck
Pular para
528811
Methyl 2-amino-5-bromobenzoate
96%
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
25 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.285,00
R$ 963,75
Sobre este item
Fórmula linear:
BrC6H3(NH2)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
230.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
R$ 963,75
Preço de tabelaR$ 1.285,00Poupe 25%
Promoção exclusiva para Web
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
96%
mp
72-74 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
COC(=O)c1cc(Br)ccc1N
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
QVNYNHCNNGKULA-UHFFFAOYSA-N
General description
Molecules of methyl 2-amino-5-bromobenzoate are linked by N-H...O bonds and consists of zigzag chains running along the b-axis direction. The nonlinear optical single crystal of M2A5B grown by Sankaranarayanan-Ramasamy (SR) Unidirectional growth method shows good optical transparency and mechanical stability.
Application
Methyl 2-amino-5-bromobenzoate may be used in the synthesis of:
  • methyl 5-bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
  • methyl 5-bromo-2-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}-benzoate
  • (2-{[4-bromo-2-(methoxycarbonyl)phenyl]amino}-2-oxoethoxy)acetic acid
  • 7-bromo-2,3-dihydropyrrolo[2,1-b]quinazolin-9(1H)-one
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
528978303526407593
description
96%
description
96%
description
98%
description
99%
assay
96%
assay
96%
assay
98%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
72-74 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
mp
241-243 °C (lit.)
mp
77-81 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
functional group
fluoro, bromo, aldehyde
functional group
bromo
functional group
ester, bromo
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)