Documentos Principais
686433
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-bromobenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
216.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
226-230 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(ccc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
chave InChI
TZFJADFQEBASQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)