Documentos Principais
665118
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-methoxybenzoic acid
97%
Sinônimo(s):
6-Amino-m-anisic acid
About This Item
Fórmula linear:
(H2N)C6H3(OCH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
167.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
148-152 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
UMKSAURFQFUULT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Amino-5-methoxybenzoic acid is a general reagent used in the synthesis of substituted isoquinolinonaphthyridines,[1] quinazolinones,[2] imidazobenzodiazepines,[3] pyridoquinazolones[4] and polycyclic hexahydrobenzo[c]acridines.[5]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Biologically active heterocyclic hybrids based on quinazolinone, benzofuran and imidazolium moieties: synthesis, characterization, cytotoxic and antibacterial evaluation.
Asadi P, et al.
Chemistry and Biodiversity, 14(4), e1600411-e1600411 (2017)
Bismuth (III) Chloride Catalyzed Intramolecular Hetero-Diels?Alder Reaction: Access to cis-Fused Angular Hexahydrobenzo[c]acridines.
Sabitha G, et al.
Synthesis, 47(01), 124-128 (2015)
Condensation of anthranilic acids with pyridines to furnish pyridoquinazolones via pyridine dearomatization.
Yang Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52(87), 12869-12872 (2016)
Optimization of substituted imidazobenzodiazepines as novel asthma treatments.
Jahan R, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 126, 550-560 (2017)
Asymmetric synthesis of isoquinolinonaphthyridines catalyzed by a chiral Br?nsted acid.
Li J, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 15(31), 6474-6477 (2017)