Documentos
A5487
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-2-chloro-2-deoxyneuraminic acid methyl ester 4,7,8,9-tetraacetate
Sinônimo(s):
5-(Acetylamino)-2-chloro-2,3,5-trideoxy-D-glycero-β-D-galacto-2-nonulopyranosonic acid methyl ester 4,7,8,9-tetraacetate, N-Acetyl-2-chloro-2-deoxy-β-neuraminic acid methyl ester 4,7,8,9-tetraacetate, Methyl N-acetyl-4,7,8,9-tetra-O-acetyl-2-chloro-2-deoxy-β-neuraminate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H28ClNO12
Número CAS:
Peso molecular:
509.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@]1(Cl)C[C@H](OC(C)=O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O1)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C20H28ClNO12/c1-9(23)22-16-14(31-11(3)25)7-20(21,19(28)29-6)34-18(16)17(33-13(5)27)15(32-12(4)26)8-30-10(2)24/h14-18H,7-8H2,1-6H3,(H,22,23)/t14-,15+,16+,17+,18+,20-/m0/s1
chave InChI
QGJGGAMXXWIKJR-DCDDNHAVSA-N
Aplicação
Versatile sialic acid intermediate for the preparation of neuraminic acid derivatives. N-acetylneuraminic acid is often present as the terminal sugar of glycoproteins.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3