Documentos Principais
A51203
Sigma-Aldrich
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11N3
Número CAS:
Peso molecular:
161.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
eCl@ss:
32151902
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
powder or crystals
pf
220-223 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc2nc(N)[nH]c2cc1C
InChI
1S/C9H11N3/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)12-9(10)11-7/h3-4H,1-2H3,(H3,10,11,12)
chave InChI
YPFQISHSXCFZMU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)