A37200
Aminoacetaldehyde diethyl acetal
98%
Sinônimo(s):
2,2-Diethoxyethylamine
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
pb
162-163 °C (lit.)
densidade
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(CN)OCC
InChI
1S/C6H15NO2/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6H,3-5,7H2,1-2H3
chave InChI
HJKLEAOXCZIMPI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup