Documentos Principais
738875
Sigma-Aldrich
Allyl oxalyl chloride
97%
Sinônimo(s):
2-Propen-1-yloxy chloroacetate, Allyl 2-chloro-2-oxoacetate, Chlorooxoacetic acid 2-propenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
148.54
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.443
densidade
1.213 g/mL at 25 °C
grupo funcional
acyl chloride
ester
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H5ClO3/c1-2-3-9-5(8)4(6)7/h2H,1,3H2
chave InChI
HNOLIWBAJVIBOU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
133.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56.1 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)