Documentos Principais
96125
Sigma-Aldrich
Z-D-Glu-OBzl
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
N-Cbz-D-glutamic acid α-benzyl ester, Z-D-glutamic acid 1-benzyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H21NO6
Número CAS:
Peso molecular:
371.38
Beilstein:
5305848
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C20H21NO6/c22-18(23)12-11-17(19(24)26-13-15-7-3-1-4-8-15)21-20(25)27-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17H,11-14H2,(H,21,25)(H,22,23)/t17-/m1/s1
chave InChI
VWHKODOUMSMUAF-QGZVFWFLSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)