Documentos
95930
Sigma-Aldrich
Z-Arg-OH
≥96.0% (NT)
Sinônimo(s):
Nα-Z-L-Arginine, N2-Carbobenzyloxy-L-arginine
About This Item
Fórmula linear:
HN=C(NH2)NH(CH2)3CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
308.33
Beilstein:
2169267
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96.0% (NT)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D −9±1°, c = 5% in 1 M HCl
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impurezas
~3% water
pf
171-174 °C (dec.) (lit.)
171-174 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N4O4/c15-13(16)17-8-4-7-11(12(19)20)18-14(21)22-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,18,21)(H,19,20)(H4,15,16,17)/t11-/m0/s1
chave InChI
SJSSFUMSAFMFNM-NSHDSACASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3