Documentos Principais
670855
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1-pentanol
technical, ≥80% (GC)
Selecione um tamanho
5 G
R$ 894,00
R$ 894,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 894,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11BrO
Número CAS:
Peso molecular:
167.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 894,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% (GC)
índice de refração
n20/D 1.482
grupo funcional
bromo
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCBr
InChI
1S/C5H11BrO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
chave InChI
WJVQJXVMLRGNGA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 - 122.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
40 - 50 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Tian Hua et al.
Cell, 180(4), 655-665 (2020-02-01)
Human endocannabinoid systems modulate multiple physiological processes mainly through the activation of cannabinoid receptors CB1 and CB2. Their high sequence similarity, low agonist selectivity, and lack of activation and G protein-coupling knowledge have hindered the development of therapeutic applications. Importantly