Documentos Principais
95165
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-ketopiperazine
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
3-Methyl-2-oxo-piperazine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.079,00
R$ 2.079,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.079,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
114.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.079,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
crystals
cadeia de caracteres SMILES
CC1NCCNC1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-4-5(8)7-3-2-6-4/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
BSPUWRUTIOUGMZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)