Documentos Principais
95028
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ser(Tos)-O-Bzl
≥97.0%
Sinônimo(s):
Boc-O-tosyl-D-serine benzyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H27NO7S
Número CAS:
Peso molecular:
449.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0%
Formulário
powder
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C22H27NO7S/c1-16-10-12-18(13-11-16)31(26,27)29-15-19(23-21(25)30-22(2,3)4)20(24)28-14-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,19H,14-15H2,1-4H3,(H,23,25)/t19-/m1/s1
chave InChI
ITSLINPVUWRCFB-LJQANCHMSA-N
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)