Key Documents
94866
Sigma-Aldrich
Boc-α-(4-bromobenzyl)-DL-Pro-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Boc-2-(4-bromobenzyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(4-bromobenzyl)-DL-proline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H22BrNO4
Número CAS:
Peso molecular:
384.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
Boc-α-(4-bromobenzyl)-DL-Pro-OH, ≥96.0% (HPLC)
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
forma
powder
cor
off-white
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1(Cc2ccc(Br)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H22BrNO4/c1-16(2,3)23-15(22)19-10-4-9-17(19,14(20)21)11-12-5-7-13(18)8-6-12/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,20,21)
chave InChI
VQWRXYZZPMLJRL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.