Documentos Principais
94481
Sigma-Aldrich
1-(2-Methoxyethoxy)-2-methyl-2-propanol
≥98.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H16O3
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.422
densidade
0.953 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCC(C)(C)O
InChI
1S/C7H16O3/c1-7(2,8)6-10-5-4-9-3/h8H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
SIUWDFVMEASCRP-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Stable precursor for a watersoluble unstable Boc reagent, e.g. the chloroformate
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
C. Birr
Solid Phase Synth. and Combinat. Libr., Coll. Papers, 5th Intl. Synmp., 82-82 (1998)