381225
Sodium perchlorate hydrate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Perchloric acid sodium salt hydrate
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
crystalline
composição
Degree of hydration, ≤1
adequação da reação
reagent type: oxidant
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges