Documentos
92825
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trinitrophenol
moistened with water, ≥95.0% (calc. based on dry substance, HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3N3O7
Número CAS:
Peso molecular:
229.10
Beilstein:
3149687
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.0% (calc. based on dry substance, HPLC)
qualidade
moistened with water
contém
~40% water as stabilizer
pf
119-120 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(ccc(c1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)2-1-3(7(11)12)5(6)9(15)16/h1-2,10H
chave InChI
UPOHJPYGIYINKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges