Documentos
927139
Sigma-Aldrich
DBO
≥95%
Sinônimo(s):
N,N′-Dibenzyloxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H16N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
268.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(NCC1=CC=CC=C1)=O)NCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H16N2O2/c19-15(17-11-13-7-3-1-4-8-13)16(20)18-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,17,19)(H,18,20)
chave InChI
AOIKOYRULAZZLJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
DBO is a ligand for the copper-catalyzed couplings of heteroanilines with (hetero)aryl halides.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhixiang Chen et al.
Organic letters, 21(17), 6874-6878 (2019-08-16)
N,N'-Dibenzyloxalamide (DBO) was identified as a powerful ligand for promoting Cu-catalyzed coupling of heteroanilines with (hetero)aryl halides. For (hetero)aryl chlorides, the coupling reaction occurred at 130 °C with 5 mol % CuBr and 10 mol % DBO. For (hetero)aryl bromides/iodides