Documentos Principais
927147
Sigma-Aldrich
BFMO
≥95%
Sinônimo(s):
N1,N2-Bis(furan-2-ylmethyl)oxalamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
248.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(NCC1=CC=CO1)=O)NCC2=CC=CO2
InChI
1S/C12H12N2O4/c15-11(13-7-9-3-1-5-17-9)12(16)14-8-10-4-2-6-18-10/h1-6H,7-8H2,(H,13,15)(H,14,16)
chave InChI
XRURWFXKCKASSN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
BFMO is a ligand for the copper-catalyzed coupling of aryl halides and nitrogen heterocycles.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Copper(I) Oxide/N,N′-Bis[(2-furyl)methyl]oxalamide-Catalyzed Coupling of (Hetero)aryl Halides and Nitrogen Heterocycles at Low Catalytic Loading.
Pawar G G, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 359(10), 1631-1636 (2017)