Documentos Principais
806412
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylanilino(oxo)acetic acid
Sinônimo(s):
[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic acid, [(2,6-Dimethylphenyl)carbamoyl]formic acid
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 395,00
1 G
R$ 1.517,00
R$ 395,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 395,00
1 G
R$ 1.517,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11NO3
Número CAS:
Peso molecular:
193.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 395,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Nível de qualidade
Formulário
powder
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(O)=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
InChI
1S/C10H11NO3/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)11-9(12)10(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
JFTAPSBIODPQJN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.