Documentos Principais
806455
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxyanilino(oxo)acetic acid
Sinônimo(s):
[(2,6-Dimethoxyphenyl)amino](oxo)acetic acid, [(2,6-Dimethoxyphenyl)carbamoyl]formic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.035,00
R$ 2.035,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.035,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11NO5
Número CAS:
Peso molecular:
225.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.035,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: ligand
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(O)=O)NC1=C(OC)C=CC=C1OC
InChI
1S/C10H11NO5/c1-15-6-4-3-5-7(16-2)8(6)11-9(12)10(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
AULRRTNGXKPSPX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,6-Dimethoxyanilino(oxo)acetic acid is also referred to as [(2,6-dimethylphenyl)carbamoyl]formic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yu Zhang et al.
Organic letters, 14(12), 3056-3059 (2012-06-06)
DMPAO has been found to be a powerful ligand to enable copper-catalyzed coupling of aryl halides with aliphatic acyclic secondary amines take place under relatively mild conditions, and coupling of aryl halides with primary amines and cyclic secondary amines proceeds