924385
Silicon Tetrabiphenyl MeOTAD
Sinônimo(s):
Si-TetraBiphenyl MeOTAD, SiTBP-MeOTAD
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Band Gap: 3.04 eV
Nível de qualidade
Formulário
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
white to off-white
Energia orbital
HOMO -5.34 eV
LUMO -2.30 eV
categoria alternativa mais ecológica
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Novel biosensing devices, like bio-FET sensors, offer label-free analysis by detecting ionic and biomolecular charges, crucial for diagnostics and biological research.
Explore the eco-friendly potential of organic thin film transistors (OTFTs) for detecting chemical analytes, identifying viruses, and assisting in health diagnostics. This mini-review highlights challenges of achieving sustainability, safety, and biodegradability of each component of an OTFT sensor.