Documentos Principais
913502
Sigma-Aldrich
Si-OMeTPA
98%
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 2.257,00
R$ 2.257,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 2.257,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C80H72N4O8Si
Peso molecular:
1245.54
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 2.257,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
Absorção UV
λ: 221 nm Amax
λ: 313 nm Amax
Aplicação
This is a dopant free, high-performance hole transport material having outstanding performance compared to SpiroMeOTAD.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dopant-Free Planar n-i-p Perovskite Solar Cells with Steady-State Efficiencies Exceeding 18%
S N Habisreutinger, et al.
ACS Energy Letters, 2, 622-622 (2017)
Severin N Habisreutinger et al.
The journal of physical chemistry letters, 5(23), 4207-4212 (2015-08-19)
Here, we report the use of polymer-wrapped carbon nanotubes as a means to enhance charge extraction through undoped spiro-OMeTAD. With this approach a good solar cell performance is achieved without the implementation of conventional doping methods. We demonstrate that a