Documentos Principais
932604
Sigma-Aldrich
Ge-OMe TPA
Sinônimo(s):
4,4′,4′′,4′′′-Germanetetrayltetrakis(N,N-bis(4-methoxyphenyl)aniline)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C80H72GeN4O8
Peso molecular:
1290.09
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
composição
Carbon content, 73-76%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(C=C1)=CC=C1N(C(C=C2)=CC=C2[Ge](C3=CC=C(N(C4=CC=C(OC)C=C4)C5=CC=C(OC)C=C5)C=C3)(C6=CC=C(N(C7=CC=C(OC)C=C7)C8=CC=C(OC)C=C8)C=C6)C9=CC=C(N(C%10=CC=C(OC)C=C%10)C%11=CC=C(OC)C=C%11)C=C9)C%12=CC=C(OC)C=C%12
chave InChI
XBJLELSVFCNTIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Organic hole transport layer (HTL) play very important role for realizing high performance and low-cost planar p-i-n perovskite solar cells (pero-SCs).Our 4,4′,4′′,4′′′-germanetetrayltetrakis(N,N-bis(4-methoxyphenyl)aniline), also known as Ge-OMe TPA can substantially simplify synthetic procedure by reducing device cost. This HTL can also facilitate the sequent growth of high-quality perovskite films, giving a significantly enhanced photovoltaic efficiency.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Molecular design with silicon core: toward commercially available hole transport materials for high-performance planar p?i?n perovskite solar cells
Xue R, et al.
Journal of Material Chemistry A, 6, 404-413 (2018)