Documentos Principais
923125
Sigma-Aldrich
Grubbs Catalyst® M801
Umicore
Sinônimo(s):
Bis[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene]dichloro(benzylidene)ruthenium(II)
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 1.035,00
1 G
R$ 4.147,00
R$ 1.035,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 1.035,00
1 G
R$ 4.147,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C49H58Cl2N4Ru
Número CAS:
Peso molecular:
874.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
R$ 1.035,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
>200 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ru](c1n(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)CCn1C3=C(C)C=C(C)C=C3C)(Cl)(c4n(C5=C(C)C=C(C)C=C5C)CCn4C6=C(C)C=C(C)C=C6C)=CC7=CC=CC=C7
Aplicação
Grubbs Catalyst® M801 is a highly latent metathesis catalysts that can be mixed with reactive monomers and not initiate at ambient temperature.
Learn more about our metathesis catalysts
Armazenamento e estabilidade
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Informações legais
Product of Umicore
This product, its manufacturing or use, is the subject of one or more issued or pending U.S. Patents (and foreign equivalents) owned or controlled by Umicore PMC. The purchase of this product from Umicore PMC through Sigma-Aldrich, its affiliates or their authorized distributors conveys to the buyer a limited, one-time, non-exclusive, non-transferable, non-assignable license. Buyer′s use of this product may infringe patents owned or controlled by third parties. It is the sole responsibility of buyer to ensure that its use of the product does not infringe the patent rights of third parties or exceed the scope of the license granted herein.
For any further information on product please refer to your local Umicore PMC contact at http://www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)