920088
Graphene, monolayer film
large grain, CVD graphene on copper foil, A5 size
Sinônimo(s):
Roll-to-Roll graphene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
R2R Monolayer large grain CVD graphene on copper foil, A5 size, avg. no. of layers, 1
Nível de qualidade
descrição
Growth method: roll-to-roll CVD
Raman intensity 2D/G: ≥1.5
Number of layer: Monolayer
Características
avg. no. of layers 1
resistência de folha
280 Ω/sq ±10%
tamanho
110 μm × 110 μm ± 10%, grain size
espessura
35 μm , Cu Foil
cobertura de superfície
surface coverage >98%
transmitância
>97%
propriedades semicondutoras
(mobility>3000 cm2/V·s) (Hall effect measurements)
cadeia de caracteres SMILES
NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC
InChI
1S/9CH5N/c9*1-2/h9*2H2,1H3
chave InChI
DXIFQVRACSPGSU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
The roll-to-roll process allows continuous, large scale graphene production.[1]
This large grain size product with low sheet resistance would enable unmatched reproducibility and allow high performance for CVD graphene based FET[2], CVD graphene based sensors, and heterostructure based micro/nano electronics[3].
Application examples:
- Ultrafast Transistor
- Optical devices
- Bio/Gas Sensor
- Transparent Electrode
- Flexible Display
- Smart Coating
- Thermal management
Atenção
Keep away from contamination, heat, dust and flame etc.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Review on 1D vdWHs: Discusses materials, synthesis, optoelectronic applications, challenges, and future perspectives for 1D vdWH-based devices.