920061
Graphene, monolayer film
small grain, CVD graphene on copper foil, A3 size
Sinônimo(s):
Roll-to-Roll graphene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
R2R Monolayer small grain CVD graphene on copper foil, A3 size, avg. no. of layers, 1
Nível de qualidade
descrição
Growth method: roll-to-roll CVD
Number of layer: Monolayer
Raman intensity 2D/G: ≥1.5
Características
avg. no. of layers 1
resistência de folha
240 Ω/sq ±10%
tamanho
2.2 μm × 2.2 μm (±10%), grain size
espessura
35 μm , Cu Foil
cobertura de superfície
surface coverage >98%
transmitância
>97%
propriedades semicondutoras
(mobility>1500 cm2/V·s) (Hall effect measurements)
cadeia de caracteres SMILES
NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC
InChI
1S/9CH5N/c9*1-2/h9*2H2,1H3
chave InChI
DXIFQVRACSPGSU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
The roll-to-roll process allows continuous, large scale graphene production.[1]
This small grain size product with low sheet resistance would enable unmatched reproducibility and allow high performance for CVD graphene based cell culture scaffold[2], biosensors[3] and chemically gated sensors.
Atenção
Keep away from contamination, heat, dust and flame etc.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Review on 1D vdWHs: Discusses materials, synthesis, optoelectronic applications, challenges, and future perspectives for 1D vdWH-based devices.