919489
CCW16-C6-PEG3-butyl-BocNH
Sinônimo(s):
tert-butyl (6-(2-(2-((6-(4-(4-(N-Benzyl-2-chloroacetamido)phenoxy)phenoxy)hexyl)oxy)ethoxy)ethoxy)hexyl)carbamate, Crosslinker-E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, RNF4-targeting building block, Template for synthesis of targeted protein degrader
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
ligand
CCW16
Nível de qualidade
Formulário
viscous liquid
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCl)N(CC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)OC3=CC=C(OCCCCCCOCCOCCOCCCCCCNC(OC(C)(C)C)=O)C=C3
InChI
1S/C42H59ClN2O8/c1-42(2,3)53-41(47)44-25-11-4-5-12-26-48-29-31-50-32-30-49-27-13-6-7-14-28-51-37-21-23-39(24-22-37)52-38-19-17-36(18-20-38)45(40(46)33-43)34-35-15-9-8-10-16-35/h8-10,15-24H,4-7,11-14,25-34H2,1-3H3,(H,44,47)
chave InChI
MBDBAPHHKCSIAT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Covalent Ligand Screening Uncovers a RNF4 E3 Ligase Recruiter for Targeted Protein Degradation Applications
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.