919403
CCW16-C4-BocNH
95%
Sinônimo(s):
tert-Butyl (4-(4-(4-(N-benzyl-2-chloroacetamido)phenoxy)phenoxy)butyl)carbamate, Crosslinker-E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, RNF4-targeting building block, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Produtos recomendados
ligand
CCW16
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
viscous liquid
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCl)N(CC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)OC3=CC=C(OCCCCNC(OC(C)(C)C)=O)C=C3
Aplicação
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.