918571
3D Printable Yttria-stabilized Zirconium(IV) Oxide Ink
Sinônimo(s):
3D printable ceramic ink, 3Y-ZrO2 ink, YSZ ink, Yttria stabilized zirconia ink, Yttrium stabilized zirconium oxide ink
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Printing methods compatible with: Direct-Ink-Writing 3D printing
Nível de qualidade
Formulário
paste
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
70 wt. % (Yttria stabilized zirconia)
cor
white
tamanho de partícula
120 nm
viscosidade
2-25 Pa.s (25 °C at shear rate of 100 s-1)
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Atenção
- Store in an airtight sealed container in refrigerator.
- Avoid exposure to heat.
- Add the thermal initiator (product No.479896) to 0.3wt% of the total 3Y-ZrO2/PEGDA ink mass, and mix well before usage.
Nota de preparo
Direct-Ink-Writing (DIW) Notes:
- Syringe Nozzle sizes ranging from 250 μm − 800 μm can be used.
- Initial pressure for DIW printing ranges from 12-18 psi, depending on nozzle diameter used.
Post Processing of DIW printed parts:
- Curing @ 110°C for 12-16 hours.
- Sintering using the following sequence:
Ramp to 300°C @ 1°C/min. Hold for 4 hours.
Ramp to 400°C @ 1°C/min. Hold for 2 hours.
Ramp to 800°C @ 2°C/min. Hold for 4 hours.
Ramp to 1090°C @ 2°C/min. Hold for 15 hours.
Ramp down to 50°C @ 2°C/min.
Armazenamento e estabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Additive manufacturing combined with nanomaterial-based inks enhances material properties, particularly in energy and environmental applications.