572322
Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized
nanopowder
Sinônimo(s):
YSZ-3, YSZ, Yttria stabilized zirconia, Yttrium stabilized zirconium oxide
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
nanopowder
Nível de qualidade
contém
3 mol % yttria as stabilizer
composição
(ZrO2)0.97(Y2O3)0.03
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
área da superfície
10-25 m2/g
tamanho de partícula
≤100 nm
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Zr](=O)=O.[Y](=O)O[Y]=O
InChI
1S/5O.2Y.Zr
chave InChI
KSTOPEBVPBSOTK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- a thermal barrier coating for the protection and insulation of metal components in gas turbines[7]
- an electrolyte in the fabrication of solid oxide fuel cells (SOFCs)[9]
- in the fabrication of zirconia dental implant abutments[10]
- membranes for micro energy conversion devices[11]
- a solid acid and a catalyst for catalytic applications[12]
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.