900695
Graphene dispersion
forinkjet printing, photonically annealable
Sinônimo(s):
Conductive ink, Graphene ink, conductive ink
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Graphene ink, for inkjet printing, photonically annealable
Nível de qualidade
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
2.2-3.4 wt. % (solid (graphene and ethyl cellulose) in cyclohexanone/terpineol)
resistividade
0.003-0.008 Ω-cm, thermally annealed 300 °C for 30 minutes, film thickness >100 nm
tamanho de partícula
≤3 μm
tensão superficial
28-36 dyn/cm
viscosidade
7-14 mPa.s(25 °C) (shear viscosity at 10 s-1)
p.e.
213-218 °C (Terpineol)
densidade
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
OC(C1=C2C(C3=C(C4=C(C5=C(C6=C(C7=C(C8=C(C9=C(C%10=C(C%11=C(C%12=C(C%13=C(C%14=C(C%15=CC=C%16O)C%16=C%17)C%17=C%18)C%18=C%19C(O)=O)C%19=C%20)C%20=C%21O)C%21=C%22)C%22=C%23)C%23=C%24O)C%24=C%25)C%25=C%26C(O)=O)C%26=C%27)C%27=C2)=C%28C%29=C(C%30=C%31C%28=C%3
Aplicação
Curing condition: Photonic annealing, >4 J/cm2 incident (Xe flash lamp) (substrate dependent - most effective for low thermal conductivity/thermal mass substrates i.e., glass, polyimide, PEN, PET) or thermal annealing at 275-350 °C for 20-30 min.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
44 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?