915254
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), acrylate functionalized, 50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA), medium surface coverage capping material
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA)
tamanho de partícula
5 nm (core)
grupo funcional
acrylate
cadeia de caracteres SMILES
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
chave InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
- Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains acrylate functionality designed to crosslink with acrylate and vinyl monomers.
- Balanced surface coverage that provides both improved formulation stability and dispersibility without sacrificing refractive index.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
46 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Target applications for the ZrO2 include AR/VR, optical devices such as diffractive optical elements, wafer-level optics, sensors, and micro-lens arrays, and various display technologies including organic light-emitting diodes, quantum dots, and mini and micro light-emitting diodes.