913685
Zirconium oxide milled nanofibers
Sinônimo(s):
Nanofibrous inorganic powder structure, Zirconium Dioxide Nanofibers ZrO2
About This Item
Produtos recomendados
forma
nanofiber
Nível de qualidade
fiber diam. × L
200-800 nm ± 100 nm × 2-10 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
área da superfície
20-30 m2/g
primary crystallite size
(monoclinic and tetragonal
Typical Size of Crystallites: ∼8-13 nm)
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Artigos
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.