Documentos Principais
913308
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PEGPLA-L
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 2.379,00
R$ 2.379,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 2.379,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6O3·C2H4O)x·CH4O
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.25
R$ 2.379,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Formulário
solid
aplicação(ões)
advanced drug delivery
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
NanoFabTx reagent, PEGPLA-L is a component of NanoFabTx PEGylated nanoparticle formulation screening kit (915408), which includes additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, PEGPLA-L is a pegylated polylactic acid (PLA) polymer. PLA is biocompatible and biodegradable and has been approved by the FDA for biomedical and pharmaceutical applications.
Aplicação
NanoFabTx reagent, PEGPLA-L can be used as a refill for the component in our NanoFabTx PEGylated nanoparticle formulation screening kit (915408).
Informações legais
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)