OCNQSS490
Cd-based Core/Shell Quantum Dots with Streptavidin
fluorescence λem 490 nm, 1 μM
About This Item
Produtos recomendados
concentração
1 μM
fluorescência
λem 490 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.