912603
Di-n-propylammonium bromide
Sinônimo(s):
1-Propanamine, N-propyl-, DNPRAB, Greatcell Solar®, Hydrobromide (8CI) dipropylammonium bromide, Hydrobromide (9CI) dipropylamine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
cor
white
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[N+H2](CCC)CCC
InChI
1S/C6H15N.BrH/c1-3-5-7-6-4-2;/h7H,3-6H2,1-2H3;1H
chave InChI
FZJRCNLPISUZCV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)