900833
Ethane-1,2-diammonium bromide
≥98%
Sinônimo(s):
1,2-Ethanediamine dihydrobromide, Ethane-1,2-diaminium bromide, Ethane-1,2-diamino dihydrobromide, Ethylenediammonium dibromide, Greatcell Solar®
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[Br-].NCCN.[H+].[H+]
InChI
1S/C2H8N2.2BrH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
chave InChI
BCQZYUOYVLJOPE-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.