Documentos Principais
728209
Sigma-Aldrich
(3-Bromo-1-propynyl)benzene solution
~75% in toluene
Sinônimo(s):
3-Bromo-1-phenylpropyne
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.297,00
R$ 1.297,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.297,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7Br
Número CAS:
Peso molecular:
195.06
Beilstein:
878435
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.297,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solution
Nível de qualidade
concentração
~75% in toluene
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,8H2
chave InChI
RKNCIBMWPVZEAJ-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)