Documentos Principais
912492
Sigma-Aldrich
Silica dioxide- sorbent nanofiber
Sinônimo(s):
Nanofibrous inorganic powder structure, SiO2
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.431,00
10 G
R$ 2.504,00
R$ 1.431,00
0 em estoque
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.431,00
10 G
R$ 2.504,00
About This Item
Fórmula linear:
SiO2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
R$ 1.431,00
0 em estoque
Solicite uma grande encomenda
Formulário
nanofiber
Nível de qualidade
diâmetro da fibra
800-1200 nm , structure: amorphous
Length: continuous fibers
área da superfície
600-900 m2/g
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Silica dioxide- sorbent nanofibers can absorb significantly more water than commercially available silicagel of the same mesoporous character. Applications include adsorbent of water and other polar sorbents, catalyst carrier, filtration, separation, li-ion battery separators, and sensors.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.