797952
Ultrastable fluorescent silica nanobeads
50 nm, lyophilized
Sinônimo(s):
Fluorescent Silica, Fluorescent Silica nanopowder, Silica nanobeads
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Formulário
powder
tamanho de partícula
50 nm
fluorescência
λem 590 nm
Absorção UV
λ: 570 nm Amax
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
RAFT polymerization controls chain growth, yields defined polymers without cytotoxic heavy metals like ATRP.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.